(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308068-1G OR308068-5G OR308068-10G
APOSOR308068-1GEA 36.6 EUR
APOSOR308068-1G APOSOR308068-5G APOSOR308068-10G
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115326
CAS nummer: 314741-39-4