1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308069-1G OR308069-5G OR308069-25G
APOSOR308069-1GEA 52.6 EUR
APOSOR308069-1G APOSOR308069-5G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Smeltpunt: 159…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632465
CAS nummer: 129799-08-2