(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308072-1G OR308072-5G
APOSOR308072-1GEA 0 EUR
APOSOR308072-1G APOSOR308072-5G
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863889
CAS nummer: 314741-40-7