(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 134 EUR
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772093
CAS nummer: 1030377-21-9