Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308080-1G OR308080-250MG OR308080-5G
APOSOR308080-1GEA 746 EUR
APOSOR308080-1G APOSOR308080-250MG APOSOR308080-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044772
CAS nummer: 769109-13-9