3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308082-1G
OR308082-500MG
OR308082-5G
APOSOR308082-1GEA
730
EUR
APOSOR308082-1G
APOSOR308082-500MG
APOSOR308082-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid
Formule:
C₇H₅N₃O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18803553 CAS nummer: 933728-33-7 |