6-Quinazolinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308084-100MG OR308084-250MG
APOSOR308084-100MGEA 222 EUR
APOSOR308084-100MG APOSOR308084-250MG
6-Quinazolinecarboxylic acid
6-Quinazolinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520386
CAS nummer: 676326-53-7