Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308087-1G OR308087-5G
APOSOR308087-1GEA 22 EUR
APOSOR308087-1G APOSOR308087-5G
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034952
CAS nummer: 5454-82-0