3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308095-10G OR308095-5G
APOSOR308095-10GEA 172 EUR
APOSOR308095-10G APOSOR308095-5G
3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
3-Aminocyclobutanone hydrochloride
Formule: C₄H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923220
CAS nummer: 1035374-20-9