3-Bromophenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3081-25G OR3081-5G OR3081-100G
APOSOR3081-25GEA 146 EUR
APOSOR3081-25G APOSOR3081-5G APOSOR3081-100G
3-Bromophenyl isothiocyanate 97%
3-Bromophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄BrNS
Kookpunt: 256 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004803
CAS nummer: 2131-59-1
UN: 3335
ADR: 9,III