Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR308100-1G OR308100-5G OR308100-25G
APOSOR308100-1GEA 43.8 EUR
APOSOR308100-1G APOSOR308100-5G APOSOR308100-25G
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Kookpunt: 120 °C/10mmHg
Dichtheid: 1.0727 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09758972
CAS nummer: 17205-02-6