cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (cis-3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR308102-1G OR308102-5G OR308102-25G
APOSOR308102-1GEA 84.7 EUR
APOSOR308102-1G APOSOR308102-5G APOSOR308102-25G
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038208
CAS nummer: 389890-43-1