3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308103-1G OR308103-5G
APOSOR308103-1GEA 185 EUR
APOSOR308103-1G APOSOR308103-5G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
Formule: C₅H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100969
CAS nummer: 183616-18-4