2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Diazaspiro[3.4]octane, N6-BOC protected, tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
OR308111-100MG OR308111-1G OR308111-250MG
APOSOR308111-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR308111-100MG APOSOR308111-1G APOSOR308111-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234738
CAS nummer: 885270-86-0