1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308122-1G OR308122-5G
APOSOR308122-1GEA 92.1 EUR
APOSOR308122-1G APOSOR308122-5G
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265497
CAS nummer: 343788-69-2