(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308126-1G OR308126-250MG
APOSOR308126-1GEA 60 EUR
APOSOR308126-1G APOSOR308126-250MG
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12547468
CAS nummer: 218594-79-7