(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308127-1G OR308127-250MG
APOSOR308127-1GEA 0 EUR
APOSOR308127-1G APOSOR308127-250MG
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910295
CAS nummer: 1212377-10-0