tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308128-1G OR308128-5G
APOSOR308128-1GEA 78.9 EUR
APOSOR308128-1G APOSOR308128-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06656642
CAS nummer: 172478-01-2