tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308133-1G OR308133-5G
APOSOR308133-1GEA 0 EUR
APOSOR308133-1G APOSOR308133-5G
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12407050
CAS nummer: 161157-50-2