(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308136-1G OR308136-5G
APOSOR308136-1GEA 22 EUR
APOSOR308136-1G APOSOR308136-5G
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Kookpunt: 268 °C
Smeltpunt: 30…35 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09263387
CAS nummer: 392338-15-7