(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308148-1G OR308148-5G
APOSOR308148-1GEA 21.7 EUR
APOSOR308148-1G APOSOR308148-5G
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260605
CAS nummer: 135065-71-3