(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308152-1G OR308152-5G
APOSOR308152-1GEA 0 EUR
APOSOR308152-1G APOSOR308152-5G
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
Smeltpunt: 127…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200662
CAS nummer: 868689-63-8