(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308156-1G OR308156-250MG OR308156-5G
APOSOR308156-1GEA 0 EUR
APOSOR308156-1G APOSOR308156-250MG APOSOR308156-5G
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06799477
CAS nummer: 215917-99-0