(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308157-1G
OR308157-5G
APOSOR308157-1GEA
30.8
EUR
APOSOR308157-1G
APOSOR308157-5G
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formule:
C₁₀H₁₉NO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06799478 CAS nummer: 714971-28-5 |