(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308161-1G OR308161-5G
APOSOR308161-1GEA 0 EUR
APOSOR308161-1G APOSOR308161-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
Smeltpunt: 181 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04114909
CAS nummer: 869681-70-9