Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308170-1G OR308170-5G
APOSOR308170-1GEA 0 EUR
APOSOR308170-1G APOSOR308170-5G
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17167182
CAS nummer: 937063-34-8