Dihydrofuran-3(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Oxolan-3-one, Tetrahydrofuran-3-one
OR30821-1G OR30821-250MG OR30821-10G
APOSOR30821-1GEA 29.2 EUR
APOSOR30821-1G APOSOR30821-250MG APOSOR30821-10G
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formule: C₄H₆O₂
Kookpunt: 139…140 °C
Dichtheid: 1,1124 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07778393
CAS nummer: 22929-52-8