1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, Piperidine-4-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
OR30822-1G OR30822-10G OR30822-5G
APOSOR30822-1GEA 35.1 EUR
APOSOR30822-1G APOSOR30822-10G APOSOR30822-5G
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₃₀BNO₄
Smeltpunt: 60…65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09997792
CAS nummer: 1048970-17-7