1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30825-5G OR30825-10G OR30825-25G
APOSOR30825-5GEA 22 EUR
APOSOR30825-5G APOSOR30825-10G APOSOR30825-25G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂
Smeltpunt: 282 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011558
CAS nummer: 37718-11-9
EINECS: 253-614-5