Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30826-1G OR30826-250MG OR30826-5G
APOSOR30826-1GEA 27.8 EUR
APOSOR30826-1G APOSOR30826-250MG APOSOR30826-5G
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00297363
CAS nummer: 51105-90-9