3-(3-Bromophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3084-100G OR3084-25G
APOSOR3084-100GEA 164 EUR
APOSOR3084-100G APOSOR3084-25G
3-(3-Bromophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310792
CAS nummer: 42287-90-1