1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30843-1G OR30843-250MG OR30843-5G
APOSOR30843-1GEA 254 EUR
APOSOR30843-1G APOSOR30843-250MG APOSOR30843-5G
1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formule: C₈H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869778
CAS nummer: 756839-14-2