3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3085-100G OR3085-5G
APOSOR3085-100GEA 122 EUR
APOSOR3085-100G APOSOR3085-5G
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310793
CAS nummer: 1643-30-7