N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 151 EUR
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O
Smeltpunt: 84…87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002063
CAS nummer: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II