tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309032-1G OR309032-250MG
APOSOR309032-1GEA 509 EUR
APOSOR309032-1G APOSOR309032-250MG
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08544502
CAS nummer: 939760-37-9