Azetidin-3-amine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309033-1G OR309033-5G OR309033-25G
APOSOR309033-1GEA 84.7 EUR
APOSOR309033-1G APOSOR309033-5G APOSOR309033-25G
Azetidin-3-amine dihydrochloride 97%
Azetidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₃H₁₀Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910173
CAS nummer: 102065-89-4