Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Azetidin-3-one, N-CBZ protected, Benzyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
OR309040-100G OR309040-25G OR309040-5G
APOSOR309040-100GEA 263 EUR
APOSOR309040-100G APOSOR309040-25G APOSOR309040-5G
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954923
CAS nummer: 105258-93-3