Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Azetidinemethanol hydrochloride
OR309042-1G OR309042-5G
APOSOR309042-1GEA 71.6 EUR
APOSOR309042-1G APOSOR309042-5G
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743446
CAS nummer: 928038-44-2