1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309044-1G OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA 64.3 EUR
APOSOR309044-1G APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861756
CAS nummer: 159749-28-7