3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309052-1G OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA 26.3 EUR
APOSOR309052-1G APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formule: C₅H₉BrO
Kookpunt: 162 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02684290
CAS nummer: 78385-26-9