2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309064-1G OR309064-250MG
APOSOR309064-1GEA 577 EUR
APOSOR309064-1G APOSOR309064-250MG
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
Formule: C₅H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17215859
CAS nummer: 251922-46-0