7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate, 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
OR309124-1G OR309124-250MG OR309124-5G
APOSOR309124-1GEA 77.5 EUR
APOSOR309124-1G APOSOR309124-250MG APOSOR309124-5G
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11035887
CAS nummer: 240401-27-8