4-Methylpiperazin-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309137-1G OR309137-10G OR309137-5G
APOSOR309137-1GEA 30.8 EUR
APOSOR309137-1G APOSOR309137-10G APOSOR309137-5G
4-Methylpiperazin-2-one 97%
4-Methylpiperazin-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870124
CAS nummer: 34770-60-0