(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309144-1G OR309144-250MG
APOSOR309144-1GEA 389 EUR
APOSOR309144-1G APOSOR309144-250MG
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Formule: C₉H₁₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214728
CAS nummer: 569660-89-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III