Pyrrolidin-3-ylmethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309156-1G OR309156-5G
APOSOR309156-1GEA 37.5 EUR
APOSOR309156-1G APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formule: C5H11NO
Kookpunt: 165…171 °C
Dichtheid: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07773080
CAS nummer: 5082-74-6