tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309157-5G OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA 40.9 EUR
APOSOR309157-5G APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Kookpunt: 285…291 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179040
CAS nummer: 114214-69-6