(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 111 EUR
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formule: C₅H₁₁NO
Kookpunt: 165…171 °C
Dichtheid: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09260722
CAS nummer: 110013-19-9