Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309161-1G OR309161-5G
APOSOR309161-1GEA 24.6 EUR
APOSOR309161-1G APOSOR309161-5G
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374389
CAS nummer: 194726-40-4