5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 24.9 EUR
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699674
CAS nummer: 89642-50-2