6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309201-1G OR309201-5G
APOSOR309201-1GEA 291 EUR
APOSOR309201-1G APOSOR309201-5G
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684154
CAS nummer: 113092-96-9